Learn More
L-Methionin-Methylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448506
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
L-Methionine methyl ester hydrochloride is used as a starting material for the synthesis of a protected glycine derivative, a versatile asymmetric building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Methionin-Methylester-Hydrochlorid wird als Ausgangsmaterial für die Synthese eines geschützten Glycin-Derivats, eines vielseitigen asymmetrischen Bauelements, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2491-18-1
Summenformel C6H14ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 199.69
MDL-Nummer MFCD00012491,MFCD00067540
InChI-Schlüssel MEVUPUNLVKELNV-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-met-ome.hcl, l-methionine methyl ester hydrochloride, h-met-ome hydrochloride, methionine methyl ester hcl, methyl 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butanoate hydrochloride, h-d-met-ome hydrochloride, met-ome.hcl, met-ome. hcl, h-met-ome. hcl, pubchem14925
PubChem CID 11435579
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutanoathydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CCSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methionine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 151°C to 152°C
Beilstein 3913214
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 5 g
Formelmasse 199.7
Optische Drehung +26° (c=5 in Water)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 99%