Learn More
L-Lysin-Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453167
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Synthesis of hyperbranched polylysine using the N-hydroxysuccinimide ester of L-lysine dihydrochloride as AB 2 building block. The histidine and lysine standards were prepared from L-histidine monohydro- chloride and L-lysine dihydrochloride respectively. L-Homocitrulline-The copper complex was prepared from L-lysine dihydrochloride in 80 to 86 per cent yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Synthese von hochverzweigtem Polylysin unter Verwendung des N-Hydroxysuccinimidesters von L-Lysindihydrochlorid als AB2-Baustein. Die Histidin- und Lysinstandards wurden aus L-Histidin-Monohydrochlorid bzw. L-Lysin-Dihydrochlorid hergestellt. L-Homocitrullin - Der Kupferkomplex wurde aus L-Lysin-Dihydrochlorid in einer Ausbeute von 80 bis 86 Prozent hergestellt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 657-26-1
Summenformel C6H16Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 219.11
MDL-Nummer MFCD00066389
InChI-Schlüssel JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-lysine dihydrochloride, h-lys-oh.2hcl, l-lysine, dihydrochloride, s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, unii-90yfr6u9qc, l-+-lysine dihydrochloride, 90yfr6u9qc, 2s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, lysine, chloride, chloride, l-lysine, hydrochloride 1:2
PubChem CID 69567
IUPAC-Name (2S)-2,6-diaminohexansäure;Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lysine dihydrochloride
Schmelzpunkt 202°C to 206°C
Beilstein 4539715
Merck Index 14,5636
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (100mg/ml).
Menge 100 g
Formelmasse 219.11
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 99%