Learn More
L-Leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Leucinol |
Brechungsindex | 1.451 |
Dichte | 0.917 |
Siedepunkt | 198°C to 200°C |
Menge | 5 g |
Flammpunkt | 90°C (194°F) |
Optische Drehung | +1.1° (Neat) |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Beilstein | 1719240 |
Formelmasse | 117.19 |