Learn More
Thermo Scientific™ L-Leucine, 13C6 for SILAC
Untersuchen Sie die Proteinexpression mittels Massenspektrometrie mit Massenvarianten von Lysin, Arginin und anderen Aminosäuren, um eine stabile Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur durchzuführen.
840.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | L-Leucin, 13C6 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Massenspektrometer |
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Ausgangsmaterial | Zellen |
Beschreibung
Thermo Scientific™ Heavy and Light Amino Acids werden verwendet, um gezielt die Proteinexpression mittels Massenspektrometrie unter Verwendung von Quantifizierungskits zur stabilen Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC) zu analysieren.
SILAC ist ein leistungsstarkes Verfahren zum Nachweis und zur Quantifizierung relativer differenzieller Veränderungen in komplexen Proteinproben. Dieser Ansatz umfasst die metabolische In-vivo-Integration von “schweren“ 13C- oder 15N-markierten Aminosäuren in Proteine, gefolgt von der Massenspektrometrie (MS) zur beschleunigten und umfassenden Identifizierung, Charakterisierung und Quantifizierung von Proteinen.Besondere Merkmale:
Effizient – 100%iger Markierungseinbau in Proteine lebender Zellen
Flexibel – unterschiedliche Isotope schwerer und/oder leichter Aminosäuren für Arginin, Lysin, Leucin und Prolin ermöglichen die Quantifizierung von Peptiden aus Proteasen in MS-Qualität
Multiplex-fähig – mehrere alternative Isotope von Arginin und Lysin zur Analyse diverser Behandlungsbedingungen in jedem Experiment verfügbar
Hochwertige Supplemente – Schwere Aminosäuren mit > 99 % Isotopenreinheit
Spezifikation
L-Leucin, 13C6 | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Zellen | |
Massenspektrometrie |
Massenspektrometer | |
Raumtemperatur | |
Protein | |
Proteinmarkierung |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.