Learn More
L-Milchsäure, Multi-Compendial, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15517794
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
19 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Poly-Eimer
Chemische Identifikatoren
CAS 79-33-4
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.078
InChI-Schlüssel JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonym L-Milchsäure, L(+)-Milchsäure, s-2-Hydroxypropansäure, s-Milchsäure, Sarcolaktische Säure, s-2-Hydroxypropionsäure, 2S-2-Hydroxypropansäure, +-Milchsäure, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxypropionsäure
SMILES CC(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Milchsäure
Formelmasse 90.08
Güte Multi-Kompendium
Menge 500 ml
Flammpunkt 112.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.20 kg
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.