Learn More
L-Isoleucin-Methylester-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433448
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
L-Isoleucine methyl ester used for chemical synthesis. E.g. It can also be used to produce 3-methyl-2-(4-nitro-imidazol-1-yl)-pentanoic acid methyl ester. It also finds its use as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Isoleucin-Methylester für die chemische Synthese. Es kann beispielsweise auch verwendet werden, um 3-Methyl-2-(4-nitro-imidazol-1-yl)-pentansäuremethylester zu produzieren. Es findet auch seine Verwendung als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml klare, farblose Lösung).
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Unter inerter Atmosphäre lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Um eine höhere Löslichkeit zu erzielen, wärmen Sie das Röhrchen bei 37 °C auf und schütteln Sie es im Ultraschallbad eine Weile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18598-74-8
Summenformel C7H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
MDL-Nummer MFCD00038911
InChI-Schlüssel GGTBEWGOPAFTTH-GEMLJDPKSA-N
Synonym l-isoleucine methyl ester hydrochloride, h-ile-ome.hcl, methyl l-isoleucinate hydrochloride, methyl l-isoleucinate hcl, methyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, 2s,3s-methyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, methyl ester, hydrochloride, l-isoleucine methyl ester hydrochloride;h-ile-ome.hcl, h-lle-ome.hcl, h-lle-ome?cl
PubChem CID 11171351
IUPAC-Name Methyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoathydrochlorid
SMILES Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Beilstein 3595132
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol (50mg/ml clear,colorless solution).
Menge 1 g
Formelmasse 181.66
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) ≥98%