Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Isoleucin, Zellkultur-Reagenz
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Isoleucine |
Schmelzpunkt | ∽287°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 1721792 |
Merck Index | 14,5179 |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 131.18 |
Optische Drehung | +40° (c=5 in 6N HCl) |
Güte | Zellkulturreagenz |
Physikalische Form | Pulver |