Learn More
L(+)-Gulonsäureγ-lacton, ≥ 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11916191
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1128-23-0
Summenformel C6H10O6
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
InChI-Schlüssel SXZYCXMUPBBULW-SKNVOMKLSA-N
Synonym l-gulonolactone, l-gulono-1,4-lactone, l-gulonic acid gamma-lactone, 3s,4r,5r-5-s-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, l-gulono-gamma-lactone, gamma-gulonolactone, l-gulonic gamma-lactone, l-+-gulono-1,4-lactone, l +-gulonic acid gamma-lactone, l-+-gulonic acid gamma-lactone
PubChem CID 439373
ChEBI CHEBI:17587
IUPAC-Name (3S,4R,5R)-5-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxyoxolan-2-on
SMILES C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Gulonic acid γ-lactone
Schmelzpunkt 183.0°C to 185.0°C
Dichte 1.344g/mL
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Spezifischer Drehzustand + 54.50 (57.50°C c=2,water)
Spezifische Drehung + 54.50
Formelmasse 178.14
Reinheit (%) 95+%
Physikalische Form Viskose Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • L(+)-Gulonic acid y-lactone