Learn More
Cytiva L-Glutamin
Ergänzen serum- und proteinfreie Medien mit dieser Aminosäure.
24.30 CHF - 32.75 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Gefroren lagern |
---|---|
Konzentration | 29,2 mg/mL |
Form | Flüssig |
Sterilization Method | 0,1 μm steril gefiltert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10453332
|
Cytiva
SH30034.01 |
100 ml |
24.30 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10691233
|
Cytiva
SH30034.02 |
500 mL |
32.75 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Gefroren lagern | |
29,2 mg/mL | |
Flüssig | |
0,1 μm steril gefiltert |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Gefahrenhinweis
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.