Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Glutaminsäure Hydrochlorid, 99 %
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Beschreibung
L-Glutamic acid hydrochloride is used as a digestive aid. It is used in cell culture as a component of MEM non-essential amino acids solution. It has been used as a nitrogen source in the culture of Aspergillus fumigatus NRRL 2436 for fumagillin production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Glutaminsäure-Hydrochlorid wird als Verdauungshilfe verwendet. Es wird in der Zellkultur als Bestandteil der MEM-Lösung für nicht essentielle Aminosäuren verwendet. Es wurde als Stickstoffquelle in der Kultur von Aspergillus fumigatus NRRL 2436 zur Fumagillin-Produktion verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (490g/l).
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
L-Glutaminsäure-Hydrochlorid wird als Verdauungshilfe verwendet. Es wird in der Zellkultur als Bestandteil der MEM-Lösung für nicht essentielle Aminosäuren verwendet. Es wurde als Stickstoffquelle in der Kultur von Aspergillus fumigatus NRRL 2436 zur Fumagillin-Produktion verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (490g/l).
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Glutamic acid hydrochloride |
Schmelzpunkt | 203°C (decomposition) |
Beilstein | 3565569 |
Merck Index | 14,4469 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (490g/L). |
Formelmasse | 183.59 |
Reinheit (%) | 99% |
Dichte | 1.525 |
Menge | 250 g |
Optische Drehung | +23° (c=6 in Water) |