Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Glutaminsäure-Hydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 10286210
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138-15-8
Summenformel C5H10ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 183.588
MDL-Nummer MFCD00012619
InChI-Schlüssel RPAJSBKBKSSMLJ-DFWYDOINSA-N
Synonym l-glutamic acid hydrochloride, s-2-aminopentanedioic acid hydrochloride, l-+-glutamic acid hydrochloride, glutamic acid hydrochloride, unii-m0c2sp444t, glu hcl, acidogen, acidulin, gastuloric, glutamidin
PubChem CID 2723891
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentandisäurehydrochlorid
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Glutamic acid hydrochloride
Namenshinweis 99%
Ammonium 200ppm max.
Arsen (As) 1ppm max.
pH 1 to 2.5 (2.5% soln. at 25°C)
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Sonstige Aminosäuren 0.5% max. (TLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·HCl
Beilstein 04, 488
Spezifische Drehung +25.2° to +25.8° (20°C, 589nm) (c=10, 2N HCl)
Sulfat 200ppm max.
Merck Index 15, 4505
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.1% max.
Spezifischer Drehzustand +25.50° (20°C c=10,2N HCl)
Menge 100 g
Formelmasse 183.59
Reinheit (%) 98.5 to 101.5%
Physikalische Form Kristalle für feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Glutamic acid hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.