Learn More
L-Glutaminsäure-tert-Butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478456
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
L-Glutamic acid di-tert-butyl ester may be useful in the synthesis of substance P antagonistic peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Glutaminsäure di-tert-Butylester kann bei der Synthese von P-antagonistischen Peptiden nützlich sein.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml).
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32677-01-3
Summenformel C13H26ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 295.804
MDL-Nummer MFCD00058003
InChI-Schlüssel LFEYMWCCUAOUKZ-FVGYRXGTSA-N
Synonym l-glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride, h-glu otbu-otbu.hcl, s-di-tert-butyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu otbu-otbu hcl, l-glutamic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-glu otbu-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, glutamic acid di-t-butyl ester hydrochloride, s-di-tert-butyl 2-aminopentanedioate hcl, ditert-butyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, 1,5-di-tert-butyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride
PubChem CID 208636
IUPAC-Name Ditert-butyl (2S)-2-aminopentandioathydrochlorid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride
Beilstein 3573738
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol (50gmg/ml).
Menge 5 g
Formelmasse 295.8
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest