Learn More
L-Dihydroorotsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
L-Dihydroorotic acid a metabolite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Dihydroorotische Säure ein Metabolit.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise) und Dimethylformamid.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
L-Dihydroorotische Säure ein Metabolit.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise) und Dimethylformamid.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Dihydroorotic acid |
Schmelzpunkt | 254°C to 255°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (partly),and dimethyl formamide. |
Formelmasse | 158.11 |
Reinheit (%) | 98% |