Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein, Zellkultur-Reagenz
Beschreibung
Non-animal sourced L-cystine is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies. L-cystine is used as a cell culture supplement. l-cysteine to media protects against or reverses abnormal growth & malignant transformation in aged controls. L-Cysteine is a food additive permitted for direct addition to food for human consumption.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nicht tierisches L-Cystin wird als Zellkulturmedienkomponente für die kommerzielle Biomanufaktur therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet. L-Cystin wird als Ergänzung zur Zellkultur verwendet. L-Cystein in Medien schützt vor oder kehrt abnormalen Wachstum & bösartiger Transformation in gealterten Kontrollen um. L-Cystein ist ein Lebensmittelzusatzstoff, der für die direkte Zugabe zu Lebensmitteln zugelassen ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 mg/ml), 1 N HCl (50 mg/ml) und Ethanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von der Luft fernhalten.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Cysteine |
Schmelzpunkt | ∽220°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 1721408 |
Merck Index | 14,2781 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (10mg/ml),1N HCl (50mg/ml),and ethanol. |
Formelmasse | 121.16 |
Güte | Zellkulturreagenz |
Menge | 100 g |
Optische Drehung | +7.6° (c=5 in 5N HCl) |