Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Asparaginsäure Mononatriumsalz Monohydrat, 99 %
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate is used as a principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Asparaginsäure-Mononatriumsalz-Monohydrat wird als Hauptneurotransmitter für die schnelle synaptische Anregung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
L-Asparaginsäure-Mononatriumsalz-Monohydrat wird als Hauptneurotransmitter für die schnelle synaptische Anregung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in cold water. |
IUPAC-Name | Natrium;(2S)-2-amino-4-hydroxy-4-oxobutanoat;hydrat |
Formelmasse | 173.11 (155.10 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 500 g |