Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Asparaginsäure-Dimethylester-Hydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 15437169
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (fast transparent) und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32213-95-9
Summenformel C6H12ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.615
MDL-Nummer MFCD00038878
InChI-Schlüssel PNLXWGDXZOYUKB-WCCKRBBISA-N
Synonym h-asp ome-ome hcl, l-aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl l-aspartate hydrochloride, h-asp ome-ome.hcl, methyl aspartic acid hydrochloride, s-dimethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, l-aspartic acid dimethyl ester hydro-chloride, s-aminosuccinic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl aspartic acid hydrochloride
PubChem CID 2734892
IUPAC-Name Dimethyl (2S)-2-Aminobutandioat; Hydrochlorid
SMILES COC(=O)CC(C(=O)OC)N.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 115°C to 120°C
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (almost transparency) and methanol.
Menge 5 g
Formelmasse 197.62
Optische Drehung +15° (c=1 in Methanol)
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver