Learn More
L-Asparaginsäure-1-methylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449798
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17812-32-7
Summenformel C5H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD00080289
InChI-Schlüssel SWWBMHIMADRNIK-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-asp-ome, 1-methyl l-aspartate, l-aspartic acid 1-methyl ester, s-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 3s-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, l-aspartic acid methyl ester, pubchem13176, l-aspartic acid 1-methyl ester; 3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid; h-asp-ome
PubChem CID 6994682
SMILES COC(=O)C(N)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartic acid 1-methyl ester
Schmelzpunkt 186°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 2080763
IUPAC-Name (3S)-3-amino-4-methoxy-4-oxobutansäure
Menge 5 g
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver