Learn More
L-Asparaginsäure-1-methylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | L-Aspartic acid 1-methyl ester |
Schmelzpunkt | 186°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 2080763 |
IUPAC-Name | 3-Amino-4-methoxy-4-oxobutansäure |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 147.13 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |