Learn More
L-Ascorbinsäure, TraceSELECT™, ≥99.0 % (RT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15680800
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
TraceSELECT™, ≥ 99.9998 % (Metallbasis)
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Ascorbinsäure
CAS 50-81-7
Schmelzpunkt 190 °C bis 194 °C
pH 1.0 bis 2.0 (176 g/l bei 25 °C)
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C6H8O6
MDL-Nummer MFCD00064328
Menge 100 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 84272
Synonym L-Ascorbinsäure, Ascorbinsäure, L-Ascorbat, Ascorbat, L+-Ascorbinsäure, Cevitaminsäure, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
Löslichkeitsinformationen 176 g/l bei 20 °C
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Formelmasse 176.12 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (RT)
Güte TraceSELECT™