Learn More
Thermo Scientific™ L-Arginine-HCl, 13C6, 15N4 for SILAC
Untersuchen Sie die Proteinexpression mittels Massenspektrometrie mit Massenvarianten von Lysin, Arginin und anderen Aminosäuren, um eine stabile Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur durchzuführen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88434
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12166480
  • 4815.00 CHF / 500 Milligramm
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Heavy and Light Amino Acids werden verwendet, um gezielt die Proteinexpression mittels Massenspektrometrie unter Verwendung von Quantifizierungskits zur stabilen Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC) zu analysieren.
SILAC ist ein leistungsstarkes Verfahren zum Nachweis und zur Quantifizierung relativer differenzieller Veränderungen in komplexen Proteinproben. Dieser Ansatz umfasst die In-vivo-metabolische Integration von “schweren“ 13C- oder 15N-markierten Aminosäuren in Proteine, gefolgt von der Massenspektrometrie (MS) zur beschleunigten und umfassenden Identifizierung, Charakterisierung und Quantifizierung von Proteinen.
Leistungsmerkmale:
  • Effizient – 100%iger Markierungseinbau in Proteine lebender Zellen
  • Flexibel – Unterschiedliche Isotope schwerer und/oder leichter Aminosäuren für Arginin, Lysin, Leucin und Prolin ermöglichen die Quantifizierung von Peptiden aus Proteasen in MS-Qualität
  • Multiplex-fähig – Mehrere alternative Isotope von Arginin und Lysin zur Analyse diverser Behandlungsbedingungen in jedem Experiment verfügbar
  • Hochwertige Supplemente – Schwere Aminosäuren mit > 99 % Isotopenreinheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Massenspektrometer
Bei Raumtemperatur lagern.
Raumtemperatur
Protein
Proteinmarkierung
Fest
Aminosäuren
Massenisotope von Aminosäuren
Zellen
Massenspektrometrie