Learn More
L-allo-Isoleucin, 99 %, 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081024
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1509-34-8
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00066446
InChI-Schlüssel AGPKZVBTJJNPAG-BJNJOQLTNA-N
Synonym l-allo-isoleucine, l-alloisoleucine, alloisoleucine, 2s,3r-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-isoleucine, allo-l-isoleucine, h-allo-ile-oh, 3r-ls-isoleucine, isoleucine, allo, isoleucine, threo
PubChem CID 99288
ChEBI CHEBI:43433
IUPAC-Name (2S,3R)-2-amino-3-methylpentansäure
SMILES CC[C@@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-allo-Isoleucine
Namenshinweis 99%
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Menge 100 mg
Formelmasse 131.17
Produktidentifikator
  • L-allo-Isoleucine