Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Ultra-Ware Schlauchmontage-Kit, Standardversion
Die Rohrmuttern und Dichtkegel eignen sich zum Anschließen von Schläuchen an die Endanschlüsse von CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™ und ULTRA-WARE™ Filtrationseinheiten.
Marke: DWK Life Sciences 420822-2007
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- EFTE-Ferrulen ohne Flansch für Schläuche mit 1.8 mm Außendurchmesser
- Zur Verwendung mit Steckmuttern der 420821 Serien
- 2/Karton
- Ersatzteile im ULTRA-WARE™ Standardanschluss-Kit
Spezifikation
Flanschlose Ferrule | |
Für 1,8 mm Außendurchmesser Schläuche | |
ETFE | |
Jeweils |