Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Disposaflex™ Polyethylenscheiben
Für Disposaflex Chromatographiesäulen
125.00 CHF - 147.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | Gaschromatographiesäule |
---|---|
Material | Polyethylen |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10749175
|
DWK Life Sciences
420162-0020 |
Scheibe, 20 μm |
147.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11608228
|
DWK Life Sciences
420162-0000 |
Scheibe 30 bis 50 μm |
125.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jeweils 100 Stück/Packung.
Spezifikation
Gaschromatographiesäule | |
Polyethylen |