Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Packungsreservoir für die Chromatographie, mit Verbindungen
Diese belastbaren Reservoirs sind für die Verwendung mit Chromatographiesäulen der Serien 420510 und 420550 mit und ohne Glasstützen mit Fritten oder in Kombination mit Durchflussadaptern der 420575 Serie konzipiert.
188.00 CHF - 219.00 CHF
Spezifikation
Typ Ladereservoir, mit Gelenken
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
13491239
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
420570-0124
Packing Reservoir; w/Joints; 100mL
188.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13511990
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
420570-0224
Packing-Reservoir; mit Verbindungen; 250 ml
219.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Es sind Reservoirs sind in mehreren Größen und mit verschiedenen Verbindungskonfigurationen erhältlich.
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
Ladereservoir, mit Gelenken