Learn More
DWK Life Sciences Centrifuge Tube, Plain, Threaded, with Screw Cap
Mit Schraubverschluss aus schwarzem Phenol mit PTFE-/Gummieinlage
Marke:  DWK Life Sciences 410090-0015
Artikelnummer. 12774018
  • 460.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit PTFE-/gummibeschichtetem schwarzen Phenol-Schraubverschluss
  • Kostengünstige, einteilige Konstruktion
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP, ASTM E 438
15 ml
PTFE, Gummi
Autoklavierbar
130 mm
17 mm
2980 × g
Phenolharz
Borosilikatglas
15-415
Konisch
Konisch
Zentrifugenröhrchen