Learn More
BICASA Kompatto Full Series Mobile Workstation
Kompatto Full Series Mobile Workstation with 20 mm thick HPL countertop and double socket pass-through.
Marke:  BICASA KF.1500.750.1660.HPL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17427373
  • 4395.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Electric panel not included
Beschreibung
Beschreibung
  • Kompatto Full, 1.660 mm Höhe
  • Zertifiziert nach EN 13150:2001 und BRG 234/09.06
  • Max. Belastbarkeit: 700 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Für große und schwere Geräte, die voll zugänglich sein müssen.
  • Aluminium-Sockel mit Profilen und vertikalen Schlitzen
  • Schwerstahlkreuz
  • Hochleistungsrollen, jeweils mit Steh-, Verriegelungs- und Justiervorrichtung
  • Höhenverstellbare Arbeitsplattenstütze (50 mm Abstand) mit Schwerstahl-Kragarmkonsolen und horizontalem Aluminium-Querträger
  • Alle Teile mit Polyurethanpulverbeschichtung in mattem Hellgrau
  • HPL-Arbeitsplatte mit Doppeldurchlass in Kunststoff, Durchmesser 80 mm, Farbe: Pastellgrau mit schwarzem Kern
  • HPL-Regal auf Aluminiumträger, Farbe: Pastellgrau mit schwarzem Kern Höhenverstellbar
Spezifikation
Spezifikation
Hellgrau
Ja
750 x 1500 x 1660 mm
1543 lb.
Hochleistungsrollen mit Steh-, Verriegelungs- und Justiervorrichtung
607 bis 907 mm (Schritt 25)
EB 13150 TÜV-Zertifikat
1 HPL-Regal, 20 mm dick, auf Aluminiumträger (Nutzfläche 400 x 1390 mm)
700 kg