Learn More
Gibco™ KnockOut™ Serum Replacement - Multi-Species
Eine definierte, FBS-freie Medienergänzung, die das Wachstum von pluripotenten Stammzellen (PSCs) unterstützt, die auf Fibroblast-Fütterzellen kultiviert werden
Marke: Gibco™ A3181501
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gibco™ KnockOut™ Serum Replacement – Multi-Species (KnockOut SR – Multi-Species) ist eine stärker definierte, FBS-freie Mediumergänzung, die das Wachstum von pluripotenten Stammzellen (PSC) unterstützt, die auf Fibroblast-Fütterzellen kultiviert werden. Dieses ausschließlich für die Forschung vorgesehene Produkt wurde als Ersatz für fötales Kälberserum (FBS) in bestehenden Protokollen entwickelt und verwendet die gleiche Formel für den Ersatz von Knockout-Serum, auf das viele schon seit fast 20 Jahren setzen. Informationen zu präklinischen oder klinischen Anwendungsmöglichkeiten finden Sie unter Kat.-Nr. Nr. 10828010.Mit KnockOut Serum Replacement – Multi-Species können Sie:
- Verlässliches anlegen von Kulturen von Maus, Mensch und andere fütterabhängige PSC von Säugetieren
- Setzen Sie auf die verbesserte Leistungsfähigkeit einer qualifizierten, FKS-freien Formulierung
- Verlassen Sie sich auf mehr Stabilität bei Preis und Versorgung im Vergleich zu FKS
Legen Sie verlässlich Säugetier-PSC-Kulturen an
Die Knockout SR – Multi-Species-Formulierung wurde in mehr als 2000 Publikationen zitiert. Sie unterstützt nachweislich fütterabhängige Kulturen embryonaler Stammzellen (ESC) und induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSCs) von Mäusen, Menschen und anderen Säugetierarten. Für Maus- und humane PSCs hat sich auch gezeigt, dass es Reprogrammierung, Bildung von embryoidalen Körpern (EB), In-vitro-Differenzierung, Kryokonservierung, ESC-Ableitung und viele andere Anwendungen unterstützt.
Setzen Sie auf die verbesserte Leistungsfähigkeit
Knockout SR – Multi-Species hat eine besser definierte Formulierung als FBS, welches viele undefinierte und variable Komponenten enthält. Im Gegensatz zu den meisten FBS-Produkten wird jede Charge auf ihre Fähigkeit zur Unterstützung von PSCs getestet. Aus diesem Grund führt die Kultivierung von Maus- und humanen PSCs mit Knockout SR – Multi-Species im Vergleich zu FBS zu weniger Differenzierung und kompakterer Koloniemorphologie.
Verlassen Sie sich auf mehr Stabilität bei Preis und Versorgung
Knockout SR – Multi-Species ist nicht von dem begrenzten Angebot und den schwankenden Preisen betroffen, wie sie oft bei FBS auftreten. Dies macht es einfacher, Ihr Budget zu planen und das zu kaufen, was Sie benötigen, zumal es erschwinglicher ist als die meisten FBS-Produkte.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
EU-Zulassung | |
Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen. | |
100 mL | |
cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Teil 820 und ISO 13485 | |
Ja | |
Trockeneis |
serumfrei | |
Serum Replacement – Multi-Species | |
Steril | |
Nachhaltige Verpackung | |
KnockOut™ |