Learn More
Retsch™ Messermühle GRINDOMIX GM 200
Retsch™ Messermühle GRINDOMIX GM 200 ist das ideale Instrument zum Mahlen und Homogenisieren von Lebensmitteln und Futtermitteln.
Marke:  Retsch™ 202540002
Artikelnummer. 15702799
  • 5170.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Effiziente Zerkleinerung von bis zu 700 ml Zufuhr dank eines leistungsstarken Motors mit 1000 W
  • Vormahlen und Feinmahlen in ein und derselben Mühle: Schneiden im normalen Modus, Schleifen durch Aufprall im Rückwärtsbetrieb, Vormahlen im Intervallbetrieb
  • Perfekte Anpassung an Anwendungsanforderungen durch variable Drehzahl von 2.000 bis zu 10.000 min-1 mit einem Schrittmaß von 500 min-1
  • Boost-Funktion mit einer Drehzahl von 14.000 min-1
  • 8 SOPs und 4 Sequenzen können gespeichert werden
  • Touchscreen mit Zugriff auf das MyRETSCH Webportal mit produkt- und anwendungsbezogenen Informationen
  • Optionale Schwerkraftdeckel oder Deckel zur Volumenreduzierung zur automatischen Reduzierung des Mahlkammervolumens
  • Mahlbecher aus Kunststoff, Edelstahl und Glas erhältlich
  • Alle Teile, die mit dem Probenmaterial in Berührung kommen, sind autoklavierbar
  • Mit zwei scharfen, robusten Klingen und einem leistungsstarken 1000 W-Motor eignet er sich ideal für die Homogenisierung von Substanzen mit hohem Wasser-, Öl- oder Fettgehalt sowie für das Mahlen von trockenen, weichen und mittelharten Produkten
  • Größe der Materialzuführung: 40 mm
  • End-Feinheit: < 300 μm
Spezifikation
Spezifikation
392 x 350 x 270 mm
Verkleinerung, Homogenisierung und Mischung
2.000 bis 10.000 min-1 (14.000 min-1 Boost)
100/120 V, 50/60 Hz
1 l-Mahlbehälter aus autoklavierbarem Kunststoff, Standarddeckel und Edelstahlmesser