Learn More
Tocris Bioscience™ KN 93 phosphate
CaM kinase II inhibitor; water soluble version of KN 93 (Cat. No. 1278).
Marke:  Tocris Bioscience™ 5215/1
162.42 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18713158
  • 211.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
KN 93 phosphate is a CaM kinase II inhibitor; water soluble version of KN 93 (Cat. No. 1278).
Spezifikation
Spezifikation
>98%
KN 93 phosphate
KN 93 phosphate
1 mg
599.03
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke