Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenguard™ antistatische Overalls mit Kapuze
Click to view available options
Größe:
Medium
Groß
Extragroß
2X-L
Beschreibung
- Ergonomische Body-, Hauben- und Taillenform für Tragekomfort
- Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel.
- Dreifache Innennähte für Schutz vor Verschleiß und Materialverfärbung
- Silikonfrei und antistatisch beschichtet für Arbeiten in entscheidenden Bereichen, zum Beispiel beim Malen und Lackieren oder bei empfindlichen Oberflächen
- Die äußere abriebfeste Schicht sorgt für Haltbarkeit, insbesondere beim Kriechen oder Reiben gegen Gegenstände wie Wände usw.
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | General Purpose Coveralls |
Größe | 2X-L |
Geschlecht | Unisex |
Material | SMS Fabric |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Verschlusstyp | Durchgehender Reißverschluss vorne |