Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™
Kleenex™
Marke: Kimberly-Clark™ 6710
61.64 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24047" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kleenex™
Spezifikation
Paper Towel | |
31.8 cm | |
21.5 cm | |
Weiß | |
Folded | |
3-lagig |
12.5 in. | |
8.5 in. | |
Papier | |
31.8 x 21.5 cm | |
Busy washroom environments | |
Recycelt F4 |