Learn More
Kjeldahl-Selen-Katalysator-Tabletten, technisch, enthält 1 g Na2SO4 und äq. 0.05 g Selen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
0.5 kg
1 kg
Beschreibung
Kjeldahl-Selen-Katalysator-Tabletten, technisch, enthält 1 g Na2SO4 und äq.0,05 g Selen, Fisher Chemical, Menge:1 kg, grau, MDL-Nummer:147338, Verpackung:Kunststoffpulverbehälter, physikalische Form:Fest
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Grau |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 1 kg |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Kjeldahl catalyst tablets Selenium
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen / A§
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.