Learn More
Lenz Laborglasintrumente Köpfe für Kipp Spender
Click to view available options
3 mL
Beschreibung
- Spenderköpfe für Kipp Spender
- Mit Konus NS 29/32
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 3 ml |
Material | Duran Glas |
Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |