Learn More
Thermo Scientific™ Kingfisher™ Duo-Ready DNA Ultra2.0 Fertigplatten
Mit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Reagenzien vorgefüllte, automatisierungsfähige Platten, die für KingFisher Duo und KingFisher Duo Prime Aufreinigungssysteme geeignet konfiguriert sind.
Marke: Thermo Scientific™ A36584
790.50 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kingfisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 Fertigplatten ermöglichen die Isolierung genomischer DNA von 50 bis 400 μl verschiedener Probentypen wie Vollblut, Speichel, Buffy Coats, Tupfer und mehr
- Die gereinigte gDNA eignet sich ideal für eine Vielzahl nachgeschalteter molekularbiologischer Anwendungen
- Hauptmerkmale der KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 Fertigplatten:
- Maximieren Sie den Komfort mit der MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Isolationschemie, die in KingFisher SBS Mikrotiterplatten vorgefüllt ist
- Einfachere Arbeitsabläufe – Verarbeiten Sie 12 Proben im Gerät in nur 45 Minuten, ohne lästiges Einrichten von Reagenzien
- Entwickelt, um Benutzerfehler zu reduzieren
- Weniger manuelle Arbeit erforderlich
- Format speziell für KingFisher Duo-Geräte entwickelt
- Alle Vorteile der MagMAX Probenvorbereitungschemie im automatisierungsfähigen Plattenformat
- Maximieren Sie den Komfort und die Zuverlässigkeit mit gebrauchsfertigen vorgefüllten Platten und Zubehörkunststoffteilen, die speziell für das KingFisher Duo Prime Gerät konfiguriert wurden
- Vermeiden Sie die Notwendigkeit, magnetische Beads, Lyselösungen und Waschlösungen zu aliquotieren. Ziehen Sie einfach die Foliendichtung von der KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 Fertigplatte ab, fügen Sie Enhancer, 50-400 μl Ihrer Probe und Proteinase K hinzu, und laden Sie die Platte in das KingFisher Duo Prime Instrument
- Reduzieren Sie in Ihren Arbeitsabläufen der DNA-Isolation die Notwendigkeit, Reagenzien zu pipettieren, nach Kunststoffteilen zu suchen und vermindern Sie das Risiko, Reagenzien zu verwechseln
- Was Sie erhalten:
- Acht folienversiegelte KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 Fertigplatten, die für die Verarbeitung von 12 Proben je Gerätelauf ausreichen (95 Proben insgesamt)
- Acht komplette Sets aus Kunststoffteilen (KingFisher Kamm mit 12 Spitzen, Elutionsstreifen und Kappen)
- Proteinase K-Lösung, Enhancer-Lösung und Elutionslösung ausreichend für 96 Proben
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Kingfisher Duo und KingFisher Duo Prime Aufreinigungssysteme | |
DNA-Extraktion | |
96 Aufreinigungen |