Learn More
Macherey-Nagel™ Kingfisher 96 Zubehör-Kit B
Für 4 x 96 Reaktion mit NucleoMag 96 Plant Kits
Marke: Macherey-Nagel™ 744951
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NucleoMag 96 Tissue ist für die schnelle parallele Aufreinigung genomischer DNA aus tierischen Geweben, Zellkulturen und Bakterien im 96 Well-Format konzipiert. NucleoMag 96 Trace ist für die Aufreinigung von DNA aus forensischen Proben (z. B. Wangenabstriche, getrocknete Blutflecken, Zigarettenfilter) konzipiert. NucleoMag 96 Plant ist für die Aufreinigung genomischer DNA aus Pflanzengewebe im 96 Well-Format konzipiert. Die Magnetic-Bead-Technologie bietet ein geschlossenes System, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination erheblich reduziert wird. Die NucleoMag Technologie kann einfach an gängige Laborautomatisierungsplattformen angepasst werden. Sie kann entweder mit Festkontakttrennern (z. B. NucleoMag SEP) oder magnetischen Separatoren in Roboterarbeitsplätzen verwendet werden. Inhalt des Kits: NucleoMag 96 Tissue – NucleoMag B-Beads, Puffer, Proteinase K; NucleoMag 96 Trace – NucleoMag B-Beads, Puffer, Proteinase K; NucleoMag 96 Plant – NucleoMag C-Beads, Puffer.- Schnelle, wirtschaftliche Aufreinigung genomischer DNA mit hochgradig reaktiven superparamagnetischen Beads, leicht an automatisierten Einsatz anpassbar
- Probengröße: NucleoMag 96 Tissue – bis zu 20 mg Tiergewebe, 1 x 107-Zellen oder Bakterien NucleoMag96 Trace – Bukcal Wangenabstrich, getrocknete Blutflecken, Zigarettenfilter NucleoMag96 Plant – 20 mg bis 50 mg Pflanzengewebe
- Typische Ausbeute: NucleoMag 96 Tissue/Plant – 10 μg bis 20 μg DNA NucleoMag 96 Trace – 1 μg bis 3 μg DNA
- A260/280 ≥1.6 bis 1.9
- Probenkonzentration möglich
- Vollständige Beseitigung von PCR*-Inhibitoren
- Kleine Elutionsvolumina (≥50 μl)
- Ausbeute hängt nicht vom Elutionsvolumen ab.
- Gebrauchsfertige DNA für Downstream-Prozesse
- Bindungsvermögen: 0.4 μg DNA pro μl NucleoMag Bead-Suspension
- Bead-Größe: 1 μm 3 μm
- Minimiert Bead-Verschleppung. Zur manuellen und automatisierten Aufreinigung von gDNA aus einer Vielzahl von Quellen.
Spezifikation
Für 4 x 96-Reaktion mit NucleoMag 96 Plant-Kits | |
Quadratische Well-Blöcke, Deep-Well-Spitzenkämme und Elutionsplatten für 4 x 96 Präparate | |
KingFisher 96 Zubehör-Kit B |