Learn More
Macherey-Nagel™ KingFisher™ 24 Zubehör-Kit
Ermöglicht die automatisierte Aufreinigung genomischer DNA mit einem NucleoMag™ Kit auf der KingFisher™ Flex Plattform für eine schnellere, hohe Durchsatzleistung mit zuverlässigen Ausbeuten.
Marke:  Macherey-Nagel™ 744953
Artikelnummer. 15879167
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Angepasstes NucleoMag™ Verfahren für Geräte der KingFisher™ Flex Serie
  • Zuverlässige Leistung und ausgezeichnete Ausbeute aus verschiedenen Probenmaterialien
  • Beschleunigt den Arbeitsablauf für die Aufreinigung von Nukleinsäuren: Verarbeiten Sie 24 Proben auf einmal
  • Das Set enthält Deepwell-Mikrotiterplatten und Spitzenkämme für die Verarbeitung im 24-Well-Format
Spezifikation
Spezifikation
KingFisher™ Flex Plattform, NucleoMag™ Kit
Automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung
Deepwell-Mikrotiterplatten, Spitzenkämme für die Verarbeitung im 24-Well-Format
1 Set