Learn More
Diba Omnifit™ Fritten für Chromatographiesäulen
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Porositäten für Ihre Medien und Chemie
Marke: Diba 006FR-15-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ersatzfritten sind in PTFE oder PE und in verschiedenen Porengrößen erhältlich, sodass Sie die für Ihre Anwendung am besten geeigneten Bettstützen auswählen können.
Bringen Sie den Säulen-Innendurchmesser in Übereinstimmung, um die richtige Fritte auszuwählen.
Spezifikation
0,5 in. | |
15 mm | |
Leere Chromatographiesäulen aus Glas | |
10 μm | |
Universalfritte |
0,5 in. | |
15 mm | |
PTFE | |
15 mm |