Learn More
Kinematica Polytron™ Homogenisator-Motoren
Für Anwendungen, die eine hohe Reproduzierbarkeit und Skalierung erfordern.
4350.00 CHF
Spezifikation
Geschwindigkeit | 30.000 U/min |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 10 l |
Volumenbereich (metrisch) | 0,1 ml bis 10 l |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Homogenisierung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | PT3100D |
Includes: Netzkabel, PC-Software, RS-232/USB-Anschlusskabel
Produktcode | Marke | Spannung | Hertz | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Hertz | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11980359
|
Kinematica
11010121 |
230 V | 60 Hz | 230 V EU-Netzkabel, RS-232/USB-Anschlusskabel |
4350.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Einfache Bedienung mit Ein-/Ausschalter und Membran-Tastatur
- Digitale Drehzahlregelung für lange Lebensdauer der Geräte
- Schutz vor Überhitzung, Überlastung und Blockierung
- Geschwindigkeitsstabilität auch bei Viskositätsänderungen
- Einfache Einstellung der Motorhöhe (je nach Ständer)
- Aggregate werden mit Click and Go-Kopplung schnell umgeschaltet
- Einfache Aggregat-Reinigung mit EasyClean Design
Spezifikationen
- Antriebskupplung: Aggregate mit F-Kopplung
- Geräuschpegel (Antrieb ohne Aggregat): 66DB(A) bei 25,000 U/min;73 dB(A) bei 30,000 U/min
- Motor: Universell mit Kohlebürsten
- Antriebsleistung: 1200 W
- Abmessungen (L x B x H): 24 x 13 x 26.5 cm
- Gewicht: 3.9 kg
Spezifikation
30.000 U/min | |
0,1 ml bis 10 l | |
PT3100D |
10 l | |
Homogenisierung | |
66 dBA bei 25.000 U/min, 73 dBA bei 30.000 U/min |