missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMC Europe Vertikale Körbe für Autoklaven

Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe und Tragegriff

Marke:  HMC Europe 50030

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10463992

  • 774.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Für die Verwendung mit den Autoklaven HMC-HG und HMC-HV

Spezifikation

Spezifikation

15.35 Zoll
29 gal.
HV 110 Autoklav
380 mm
Edelstahl
39 cm
110 l
14,96 in.
Mit Auffangwanne
390 x 380 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt