Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Sterile weiße Handschuhe aus Nitril, handspezifisch
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11780813
Click to view available options
Size: 8.5
Kimtech™ G3 Sterile White handspezifische Nitrilhandschuhe bieten eine unerreichte Kontaminationskontrolle und Sauberkeit, so dass sowohl der Träger als auch die Prozesse in einer Reihe regulierter Reinraumumgebungen geschützt sind.
  • Unübertroffene Kontaminationskontrolle und Reinheit.
  • Entwickelt für den Schutz des Trägers und seiner Prozesse in zahlreichen regulierten Reinraumumgebungen.
  • Die hochwertige weiße Nitrilkonstruktion macht die handspezifischen sterilen Handschuhe ideal für sterile Reinräume der Klasse EU GMP ISO 5 (Klasse A).
  • Für risikoreiche Anwendungen ist ein steriler Kontaminationsschutz erforderlich, der für alle relevanten Anforderungen zertifiziert ist und gleichzeitig einen hervorragenden Komfort und eine taktile Kontrolle bietet, um die Sicherheit und Effizienz der Prozesse sicherzustellen.
  • Das anwenderfreundliche Design und das weiße Nitrilmaterial schützen vor Chemikalienspritzern, Viren, zytotoxischen Medikamenten und Kontamination durch Mikroorganismen.
  • Die puderfreien Handschuhe verfügen außerdem über eine texturierte Oberfläche für verbesserte Griffigkeit und Empfindlichkeit und sind für die doppelte Behandschuhung geeignet.
  • Antistatik-getestet und ohne Naturlatex oder Silikon, wodurch das Risiko von Hautreizungen verringert wird.
  • Diese weißen Nitrilhandschuhe sind mit einem SAL-Wert( Sterility Assurance Level) von 10-6 validiert und weisen einen Reinheitsgrad von max. 950 Partikeln >0.5 μm/cm2 und einen Endotoxingrad von max. 20 Einheiten/Paar auf.
  • Die Handschuhe werden reinraumfertig geliefert; doppelt verpackt in Polyethylen-Beuteln, um die sichere und effiziente Durchführung Ihrer Prozesse und Arbeitsabläufe sicherzustellen.
  • Lieferbare Größen: 6.0 – 10.0
  • Verpackung: 10 Beutel à 20 Paar, weiße Handschuhe