Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Score-Break Trimmed-Stem Ampules
Offer maximum solution stability, easy sealing and opening
72.35 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) Körper | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) Körper | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17760858
|
DWK Life Sciences
12040G-2 |
2 ml | Bernsteinfarben | 0,47 in. | 1,18 in. |
72.35 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Choice of Amber 203 or Kimax-51™ clear
- United States Pharmacopeia (USP) Type I borosilicate glass
- Pull sealed
- Score-break, trimmed stem for easy opening
- Special ampule file not required
Amber ampules
- 1mL and 2mL
- 2mL and 20mL
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Vorgeritzte Ampulle |