missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Duall™ Gewebeschleifer

Kombinierte konische und zylindrische Oberflächen verbessern die Mahleffizienz

Marke:  DWK Life Sciences 885450-0020

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11854005

  • 348.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Kombinierte konische und zylindrische Oberflächen verbessern die Mahleffizienz

  • Kann mit Motor angetrieben werden
  • Auswahl zwischen vollgeschliffenem Glasröhrchen oder glattem Glasröhrchen mit auf einen Edelstahlschaft geschraubten PTFE-Stößel
  • Austauschbare Röhrchen und Stößel müssen zwischen 0.004 und 0.006 Zoll (0.10 bis 0.15 mm) Abstand haben

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

0,03 oz.
1 ml (0.03 oz.)
6 mm
Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas
3.14 in.
80 mm
0.51 Zoll
1 ml
0,004 bis 0,006 in.
0,23 in.
Ideal für Bindegewebe wie Muskel, Herz und Lunge
6.1 in.
155 mm
20
13 mm
0,1 bis 0,15mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt