Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Screw-Thread Short-Style Sample Vials without Closure
33 Expansion Vials without Caps manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass (1000 per case)
461.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Lagerung von Verbindungen |
Gewindetyp | Schraube |
Zertifizierung/Konformität | ASTM Typ I, Klasse A |
Beschreibung
- Clear, screw thread sample vials - Closures not included
- Options:
- Capacity 2mL - 1/2 drams: Height 28mm, OD 15mm, GPI Finish 13-425
- Capacity 6mL - 1 1/2 drams: Height 40mm, OD 19mm, GPI Finish 15-425
- Shelf Pack Quantity 200, Case of 1000
- Conforms to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Spezifikation
Durchsichtig | |
Ideal für die Lagerung von Verbindungen | |
ASTM Typ I, Klasse A |
Borosilikatglas | |
Schraube |