Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde ohne Verschluss
Die zylindrische Form gewährleistet eine gute Balance. Dank Flachboden auch freistehend nutzbar.
Marke: DWK Life Sciences 60810-2170
Additional Details : Gewicht : 0.63000kg
Beschreibung
- Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde
- KG-33 Borosilikatglas
- Ohne Graduierung, Verschluss nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Schraubverschluss | |
ASTM Typ I, Klasse A |
21 mm | |
16,0 mL | |
1 dr. | |
70 mm | |
18-400 |