Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Flat Disk Septa für Schraubverschlüsse
Artikelnummer. 12814871
Click to view available options
Verschlussgröße:
15 bis 425 mm
15 bis 425 mm
18-400
24 bis 400 mm
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,5 in.
0.7 Zoll
Material:
PTFE-beschichteter Silikonkautschuk
PTFE-ummantelter roter Gummi
Dicke (angloamerikanisch):
0,06 in.
Die PTFE-ummantelten Septen verhindern den Kontakt mit dem Produkt
  • Gute Wiederverschließbarkeit
  • Dicke des roten Gummis: 0.06 in.
  • PTFE-Dicke: 0.002 in.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Material PTFE-beschichteter Silikonkautschuk
Menge 144 Kartons
Dicke (metrisch) 1.5 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,06 in.
Form Rund
Produkttyp Septa
Zur Verwendung mit (Geräte) Schraubgewindeverschluss für Durchstechflaschen
Verschlussgröße 15 bis 425 mm
Durchmesser (metrisch) 15 mm
Verschlusstyp Schraubkappe