Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Ultra-Ware™ Adapter zur Lösungsmittelaufnahme bei Lösungsmittelfiltration
Konvertiert Ultra-Ware-Filtrationsbaugruppen für Inline-Filtration/Entgasung
Marke:  DWK Life Sciences 953906-0047
Artikelnummer. 12723676
  • 636.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ersetzen Sie die Trichter mit diesem Adapter, um den Sockel auf die gleiche Weise wie die Trichter zu stützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE