Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Schläuche für Duall™ Gewebeschleifer, vollständig aus Glas
Verbessert die Mahleffizienz.
Marke: DWK Life Sciences 885452-0022
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verbessert die Mahleffizienz.
- Röhrchengrößen von 21 bis 25
- Mit oder ohne Beschichtung erhältlich
Spezifikation
22 | |
Verbessert die Mahleffizienz. | |
Duall™ Gewebemühle aus Glas |
Gewebemühle-Röhrchen | |
Ohne Kunststoff-Sicherheitsbeschichtung |