Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Tenbroeck Gewebeschleifer
Hand- oder Motorbetrieb
144.00 CHF
Spezifikation
Abstand (angloamerikanisch) | 0,004 bis 0,006 in. |
---|---|
Abstand (metrisch) | 0,1 bis 0,15mm |
Produkttyp | Tenbroeck-Gewebeschleifer |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Material | Anzahl der Stopfen für Stößelöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Material | Anzahl der Stopfen für Stößelöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10596635
|
DWK Life Sciences
885000-0002 |
0,06 oz., 2 ml | Mattglas | 0 |
144.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Hand- oder Motorbetrieb
- Komplett aus Glas
- Der Stößel ist für einen einfach gelochten Gummistopfen mit einer geeigneten Größe gefertigt (separat erhältlich)
- Kann mit langsamen Drehzahlen angetrieben werden, indem die Metallstange in das Bohrfutter eingeführt wird
- Abstand zwischen Stößel und Röhrchen beträgt 0.1 bis 0.15 mm
Spezifikation
0,004 bis 0,006 in. | |
0,1 bis 0,15mm | |
Tenbroeck-Gewebeschleifer |