Learn More
DWK Life Sciences VENTIL HIVAC PTFE T4 GERADE
Mit gebogenen Seitenarmen zur Minimierung von Flüssigkeitsansammlungen
Marke: DWK Life Sciences 826620-0004
Benachrichtigungen:
Der Polyacetal-Knopf wird für die Verwendung über 110 °C. nicht empfohlen
Beschreibung
- Mit PTFE-Wellenversiegelung, um Kontakt zwischen FKM-O-Ringen und System zu verhindern und Ausgasung zu reduzieren
Spezifikation
0 bis 0.15 Zoll | |
0 bis 0.4 cm | |
PTFE-Stecker | |
010 | |
Gerades Ventil |
0.35 in. | |
0.9 cm | |
Borosilikatglas | |
0 bis 4 mm |