Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Micro-Scale-Gewebemühle, Vollglas
Mit geschliffenem Glaspistill
Marke: DWK Life Sciences 885470-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Entwickelt für die Dispergierung kleiner Gewebemengen in Pufferlösung
- Die Arbeitskapazität beträgt 0,2 ml
- Ganzglasröhrchen und -pistill
- PTFE-Lager verhindert Fehlausrichtung und vermeidet Aerosolbildung
Spezifikation
0.11 Zoll | |
0,006 oz. | |
Mattglas | |
Entwickelt für die Dispergierung kleiner Gewebemengen in Pufferlösung | |
75 mm | |
33 mm | |
8 mm |
3 mm | |
0.2 ml | |
Gewebemühle | |
2.9 Zoll | |
1.2 Zoll | |
0.31 Zoll | |
0.2 ml (0.006 oz.) |